Merck
T55158
Sigma-Aldrich
1,2,3-三氯-4-硝基苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3C6H2NO2
CAS号:
分子量:
226.44
Beilstein:
2211951
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
InChI 密鑰
BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)