Merck
T11657
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-四氟苯
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2F4
CAS号:
分子量:
150.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
密度
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChI 密鑰
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)