主要文件
SYNS511740
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
别名:
Synthware S511740, T-shape stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware S511740
孔尺寸
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)