主要文件
SYNS101506
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
别名:
Synthware S101506
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware S101506
孔尺寸
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)