主要文件
SYNM131514
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware M131514, glass joint adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware M131514
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Synthware adapter with #15 O-Ring and a standard inner joint (14/20) to inner ground glass.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)