主要文件
SYNF644125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
别名:
Synthware F644125, Addition funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F644125
容量
125 mL
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)