主要文件
SYNF622425
Synthware pressure equalizing addition funnel
25 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
别名:
Synthware F622425, dropping funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F622425
容量
25 mL
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With 1:5 PTFE stopcock
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)