主要文件
SYNF501025
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
别名:
Synthware F501025, microscale flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
black Nylon cap
flat bottom
glass flask
接合處
joint neck14/20
joint: ST/NS14/10
無菌
non-sterile
特點
with cap
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F501025
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE-faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-ring s, see R014; for septa, see R1420.
其他說明
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)