Key Documents
SYNF471100
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
100 mL, top joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware F47110, glass separatory funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS top14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F471100
容量
100 mL
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Supplied with a Glass or PTFE stopper
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.