主要文件
SYNF451125
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and PTFE stopper
别名:
Synthware F451125, glass separatory funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F451125
容量
125 mL
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)