主要文件
SYNF368024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
350 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 80 mm, porosity: medium
别名:
Synthware F368024, glass filter funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F368024M
篩板外徑
80 mm
容量
350 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)