主要文件
SYNF284060M
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
别名:
Synthware F284060M, glass gas dispersion tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
colorless tube
glass tube
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F284060M
盤直徑
40 mm
閥桿外徑 × 長度
8 mm × 150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)