Key Documents
SYNF182475
Synthware powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
别名:
Synthware F182475, glass powder funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F182475
頂端直徑
75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)