主要文件
SYNA972440
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 24/40, side arm angle: 75 deg
别名:
Synthware A972440, glass distillation adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A972440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)