材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A852440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SYNA852440-1EA | 4061832189888 |