主要文件
SYNA792434
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 34/45
别名:
Synthware A792434, glass bushing adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS34/45
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A792434
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)