主要文件
SYNA761420
Synthware flushing adapter with T-bore PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A761420, glass flushing adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A761420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)