主要文件
SLW4506/80D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
blue, thread 80 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 4506/80D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
blue
polypropylene
製造商/商標名
4506/80D
SciLabware
螺紋
80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)