主要文件
SLW3780/06M
Pyrex® Micro filter funnel with sintered glass disc
8 mL, disc diam. 15 mm, pore size grade 3
别名:
Pyrex, SciLabware 3780/06M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
製造商/商標名
3780/06M
SciLabware
本體外徑 × 高度
18 mm × 135 mm , excluding stem
容量
8 mL
8 mL
盤直徑
15 mm
過濾器直徑
15 mm
閥桿外徑 × 長度
8 mm × 40 mm
孔徑
grade 3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • With 15mm diameter sintered disc
  • Ideal for filtering small amounts of material
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)