主要文件
SLW2140/14M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 200 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 2140/14M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
描述
fits filter diam. 320 - 385 mm
特點
short stem
製造商/商標名
2140/14M
SciLabware
過濾器直徑
320—385 mm
閥桿長度
193 mm
閥桿外徑
24 mm
頂端外徑
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)