主要文件
SLW1660/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 10 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1660/02M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
round base
製造商/商標名
1660/02M
SciLabware
長度
90 mm
外徑
16 mm
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)