主要文件
SLW1526/16D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 5000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1526/16D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
接合處
Joints ST/NS neck (44)
特點
without cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
SciLabware 1526/16D
瓶直徑 × 高度
187 mm × 315 mm
容量
5000 mL
頸內徑
44 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)