材料
Pyrex flask
round bottom
single-neck
特點
plain neck
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
1200/04M
SciLabware
高度
240 mm
燈泡直徑
58 mm
容量
100 mL
100 mL
項內徑 × 外徑
17 mm × 22 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SLW1200/04M-10EA | 4061832436920 |