主要文件
SIK7503-10
Sigma-Aldrich
11-Methylundecanoatephosphonic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H25O5P
CAS号:
分子量:
280.30
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
應用
Thanks to the carbonyl function, this coupling agent can react with amine or aminooxy function on biomolecules to form imine or oxime ligation.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)