Merck
SIK2117-10
Sigma-Aldrich
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H10O8
分子量:
354.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥97%
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
InChI 密鑰
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Product of SiKEMIA
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)