Merck
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C144H285N2O59P
分子量:
3019.76
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.22
化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
官能基
phospholipid
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
特點和優勢
m-dPEG®25-amido-dPEG®25-DSPE is a micelle building block.
法律資訊
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)