Merck
PH000230
(2R)-2-[[(2R)-2-([(2S)-2-[(1-AZEPANYLCARBONYL)AMINO]-4-METHYLPENTANOYL]AMINO)-3-(1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)PROPANOYL]AMINO]-3-(2-PYRIDINYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C33H44N6O5
分子量:
604.76
MDL號碼: