Merck
P7908
Sigma-Aldrich
1-戊硫醇
98%
别名:
PT, Mercaptan C5, 戊硫醇, 正戊硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4SH
CAS号:
分子量:
104.21
Beilstein:
1730979
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
98%
形狀
powder
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.