Merck
P75903
Sigma-Aldrich
3-吡咯啉
65%
别名:
2,5-二氢吡咯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7N
CAS号:
分子量:
69.11
Beilstein:
103173
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
65%
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
残留物为吡咯烷
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F
閃點(°C)
-18 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)