Merck
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-吡啶二羧酸酐
97%
别名:
喹啉酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3NO3
CAS号:
分子量:
149.10
Beilstein:
125111
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
InChI 密鑰
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)