Merck
P22206
Sigma-Aldrich
α-苯基肉桂腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=C(C6H5)CN
CAS号:
分子量:
205.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES 字串
N#C\C(=C/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N/c16-12-15(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H/b15-11+
InChI 密鑰
VFOKYTYWXOYPOX-RVDMUPIBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)