主要文件
MT51350048
Mettler-Toledo certified buffer
pH 10, volume 6 x 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌
non-sterile
形狀
liquid
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51350048
容積
6 x 250 mL
pH值
10
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)