化驗
98%
形狀
liquid
bp
72 °C/754 mmHg (lit.)
密度
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI 密鑰
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
應用
1-甲基环戊烯可用作:
- 通过沸石Y吸附合成烯基碳正离子的探针分子。
- 使用不同催化体系的烯烃氢化动力学研究中的模型烯烃化合物。
- 通过与β-二砜基三价碘内鎓盐反应合成三位取代苯并环戊烯。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup