Merck
M35606
Sigma-Aldrich
α-甲基肉桂酸
99%
别名:
alpha-Methylcinnamic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=C(CH3)COOH
CAS号:
分子量:
162.19
Beilstein:
2042546
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
InChI 密鑰
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)