About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O · 2HCl
CAS号:
分子量:
265.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3