Merck
M16806
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-4-吗啉苯二氮氯铵 氯化锌复盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
CAS号:
分子量:
323.85
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
131 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI 密鑰
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
應用
2-甲氧基-4-吗啉基重氮苯氯化锌盐可作为芳香族叠氮化物前体,用于通过与末端炔烃的一锅连串点击反应(one-pot tandem click reaction)合成1,2,3-三唑产物。
用于多步点击反应的反应物用于制备叠氮化物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)