Merck
M1601
Sigma-Aldrich
丙二酰氯
97%
别名:
丙二酰二氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(COCl)2
CAS号:
分子量:
140.95
Beilstein:
774044
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
53-55 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C3H2Cl2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2
InChI 密鑰
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
丙二酰氯可用作合成以下物质的反应物:
  • 具有四环核的生物碱,例如环吡酰胺A和亚精胺E。
  • 通过与TTF基二羟基单体进行缩聚反应制得6-四硫富瓦烯(TTF)聚合物。
  • N掺杂TiO2 膜(通过分子层沉积)。
  • 炔基取代的1,3-恶嗪(通过与芳基丙酰胺反应)。
它也可以用作通过阴离子聚合合成嵌段共聚物的偶联剂。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Total synthesis of cyclopiamide A and speradine E
Nakhla MC, et al.
Tetrahedron, 74(38), 5085-5088 (2018)
Synthesis and Characterization of a Tetrathiafulvalene-Based Polymer
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(5), 1451-1456 (2012)
Nanoporous Nitrogen-Doped Titanium Dioxide with Excellent Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation Produced by Molecular Layer Deposition
Chen C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(35), 9366-9370 (2013)
Mechanistic Pathway for the Formation of Radial Polystyrenes Using Diacyl Chloride
Kumar S, et al.
Macromolecules, 45(6), 2675-2681 (2012)
Preparation of Arylpropynamides and Their Reaction with Malonyl Acid Derivatives
Petina OA, et al.
Synthesis, 45(06), 803-809 (2013)