主要文件
L060080
Sigma-Aldrich
氧化剂
0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
别名:
氧化剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
濃度
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
技術
DNA synthesis: suitable
顏色
clear, brownish solution
bp
65—115 °C/1,013  hPa
相容性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DNA合成氧化剂溶液(含有四氢呋喃(THF)、吡啶、碘和水)将在偶联反应中形成的化学不稳定的三价磷三酯键氧化成稳定的五价磷酸三酯。碘用作温和的氧化剂,水用作氧供体。本品适用PerkinElmer、Polygen、Expedite(The product configured for PerkinElmer and Polygen belongs to Expedite Formulation)。
準備報告
四氢呋喃/水/吡啶/碘 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
法律資訊
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-18.9 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)