主要文件
L050031
Sigma-Aldrich
Cap B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
產品線
Proligo Reagents
品質等級
雜質
≤120 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear Appearance of Solution
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
四氢呋喃/N-甲基咪唑·84/16 (v/v)
其他說明
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
6.1 °F
閃點(°C)
-14.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
L050031-45L4061838216076