Merck
JKA4105
Sigma-Aldrich
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
别名:
HS-PEG-SH, 胆固醇基-PEG-硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
形狀
liquid
分子量
average Mn 1,500
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
儲存溫度
−20°C
一般說明
巯基 PEG 巯基。巯基反应性 PEG 交联剂,在温和反应条件下与半胱氨酸侧链上的 HS 基团反应。
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.