Merck
I7004
Sigma-Aldrich
2-碘苯胺
98%
别名:
1-氨基-2-碘代苯, 2-氨基碘苯, 2-氨基苯基碘, 2-碘苯胺, 邻碘苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H4NH2
CAS号:
分子量:
219.02
Beilstein:
2204899
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-碘苯胺是一种芳香胺,可通过引入羰基生成五环化合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)