Merck
I27503
Sigma-Aldrich
2-异丙基苯硫酚
technical grade, 90%
别名:
邻异丙基苯硫酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHC6H4SH
CAS号:
分子量:
152.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.5579 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI 密鑰
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
相关类别
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter