Merck
H39604
Sigma-Aldrich
3-羟基-3-甲基-2-丁酮
95% anhydrous basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1616385
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95% anhydrous basis
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
InChI 密鑰
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
42 °C - closed cup