Key Documents
GF99413499
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
200mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
别名:
FE227180
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 994-134-99
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow产品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)