GF97943439
别名:
MO017910
1 of 10
Sigma-Aldrich
267481
钛
267503
Supelco
68921
ICP 铜标准品
GF90365700
不锈钢-AISI 316l
NIST1963A
Nominal 100 nm diameter polystyrene spheres
348791
GF12938047
GF13888996
Silver/Copper
793353
氧化钨(WO3-x)纳米粒子墨水
296333
对二甲苯
rod
Goodfellow 979-434-39
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。