化驗
97%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 967-474-85
電阻係數
29.6 μΩ-cm, 0°C
重量
50 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI 密鑰
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF96747485-1EA | 4061821111951 |