蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 922-902-93
電阻係數
8.37 μΩ-cm
重量
200 g
塊最大尺寸
15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[In]
InChI
1S/In
InChI 密鑰
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3