形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 912-635-39
長度
500 mm
直徑
7 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF91263539-1EA | 4061825070148 |
GF91263539-2EA | 4061825070155 |
GF91263539-5EA | 4061825070162 |