主要文件
GF90800670
Aluminum/Magnesium
foil, Al97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, diameter 4 mm, temper as rolled
别名:
AL010270
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 908-006-70
直徑
4 mm
厚度
0.50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)