Merck
GF89418606
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
别名:
PR000250
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pr
CAS号:
分子量:
140.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141610
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 894-186-06
電阻係數
68 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
1.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI 密鑰
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF89418606-1EA4061821110060